Learn More
Invitrogen™ Tampón de muestra Novex™ IEF pH 3-10 (2X)
Código de producto. 11539076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11539076 25 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11539076 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC5311
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un tampón de muestras de IEF premezclado y optimizado
El tampón de muestra de IEF Novex de pH 3-10 (2X) es un tampón de muestra de IEF premezclado y optimizado para su uso con geles de IEF Novex de pH 3-10. IEF es una técnica sensible que se ve afectada por muchos factores. Los tampones de IEF premezclados y optimizados reducen la variabilidad y garantizan resultados uniformes.
Isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Tampón Tampones de carga de muestras
Concentración 2 X
Tipo de gel IEF
Intervalo de pH entre 3 y 10
Compatibilidad del gel Geles de IEF Novex™
Cantidad 25 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos Novex
Tipo de producto Tampón de muestras IEF