Learn More
Invitrogen™ Marcador IEF 3-10
Código de producto. 10413442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10413442 500 μl 500 microlitros
1 options
Código de producto. 10413442 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 3921201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
Se suministra en glicerol al 10 % con azul de bromofenol (0,01 %) y rojo de metilo (0,01 %)
Marcador de proteínas listo para su uso, especialmente desarrollado para aplicaciones de IEF
El marcador IEF Marker 3-10 funciona bien en todos los geles de IEF unidimensionales horizontales y verticales, y se puede utilizar tanto en condiciones nativas como de desnaturalización (p. ej., urea 8 M).
  • Un formato listo para su uso para geles de IEF
  • Determinación ideal del pI de muestras de proteínas desconocidas
  • Monitorización de la separación en geles de IEF
  • Un patrón aplicable a todos los geles de IEF (verticales/horizontales)
  • Trece isoformas purificadas: no es necesario contar con marcadores para «intervalos elevados de pI» o para «intervalos bajos de pI»
  • Componentes proteicos sin sales y purificados
  • Compatibilidad del gel: Geles de IEF Novex
Isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El marcador IEF 3-10 se suministra en 10 % de glicerol que contiene azul de bromofenol (0,01 %) y rojo de metilo (0,01 %).
Almacenar en congelador (-5 a -30 C).
Number of Markers 13
Listo para cargar Sí
Aplicaciones recomendadas Geles IEF
Intervalo de tamaños De 3,5 a 10,7 pI
Para utilizar con (aplicación) IEF gels
Compatibilidad del gel Geles de IEF Novex™
Peso molecular 10,7, 9,5, 8,3, 8,0, 7,8, 7,4, 6,9, 6,0, 5,3, 5,2, 4,5, 4,2, 3,5
Cantidad 500 μl
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo de producto Marcador IEF
Stain Type Sin teñir
System Type IEF