Learn More
Invitrogen™ Novex™ IEF Cathode Buffer pH 3-7 (10X)
Descripción
El tampón de cátodo de IEF Novex de pH 3-7 (10X) es un tampón de cátodo de IEF premezclado y optimizado para su uso con geles de IEF Novex de pH 3-7. IEF es una técnica sensible que se ve afectada por muchos factores. Los tampones de IEF premezclados y optimizados reducen la variabilidad y garantizan resultados uniformes.
Isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Specifikationer
Specifikationer
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Tampón | Tampones de cátodos y ánodos |
| Concentración | 10 X |
| Tipo de gel | IEF |
| Intervalo de pH | entre 3 y 7 |
| Tipo de producto | Tampón de cátodo IEF |
| Compatibilidad del gel | Geles de IEF Novex™ |
| Línea de productos | Novex |
| Cantidad | 125 mL |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.