Learn More
Invitrogen™ Tampón de cátodo IEF pH 3-10 (10X)
Código de producto. 11529076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
11529076 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 11529076 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC5310
Un tampón de cátodo de IEF premezclado y optimizado
El tampón de cátodo de IEF de pH 3-10 (10X) es un tampón de cátodo de IEF premezclado y optimizado para su uso con geles de IEF Novex de pH 3-10. IEF es una técnica sensible que se ve afectada por muchos factores. Los tampones de IEF premezclados y optimizados reducen la variabilidad y garantizan resultados uniformes.
Isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Tampón Tampones de cátodos y ánodos
Concentración 10 X
Tipo de gel IEF
Intervalo de pH entre 3 y 10
Compatibilidad del gel Geles de IEF Novex™
Cantidad 125 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tipo de producto Tampón de cátodo IEF