Learn More
Invitrogen™ Pila de transferencia iBlot™, nitrocelulosa, mini
Descripción
Includes
One box of iBlot™ Transfer Stacks containing 10 stacks.
Las pilas de transferencia iBlot son pilas desechables que se suministran en tres variedades para diferentes aplicaciones: las pilas de transferencia de gel iBlot incluyen membranas de PVDF o de transferencia de nitrocelulosa para realizar transferencias secas de proteínas, las pilas de transferencia de ADN iBlot tienen una membrana de transferencia de nailon integrada para realizar transferencias secas de ADN, y las pilas de detección Western iBlot se utilizan para realizar detecciones Western en membranas de PVDV o de nitrocelulosa transferidas previamente. Cada pila de transferencia iBlot contiene un electrodo de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas o ADN.
Membrana de nitrocelulosa
- Compuestas de nitrocelulosa 100 % pura para proporcionar una transferencia de alta calidad.
- Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
- Unión de proteínas debido a interacciones hidrófobas y electrostáticas
- Tamaño de poro: 0,2 μm
- Capacidad de unión a proteínas: 209 μg/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
- El tamaño normal (13 cm x 8,3 cm) se utiliza para todos los tipos de gel midi Novex (o equivalentes) y geles E-PAGE™ 48 o 96
- El tamaño mini (8 cm x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (o equivalentes)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 8 cm |
| Anchura (métrico) | 8 cm |
| Cantidad | 10 sets |
| Formato | Pila de transferencia |
| Material | Nitrocelulosa |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Contenido y almacenamiento | 10 juegos de pilas de transferencia en una caja. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Dimensions (LxW) | Mini, 8 cm x 8 cm |
| Línea de productos | iBlot |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, mini
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propanediol ethylene glycol,aluminium oxide