Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™ 2, nitrocelulosa, tamaño normal
Descripción
Las pilas de transferencia iBlot 2 se utilizan para transferir proteínas mediante el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2. Son pilas consumibles con membrana de transferencia de nitrocelulosa integrada para la transferencia seca de proteínas Cada pila de transferencia iBlot 2 contiene un electrodo revestido de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas. Esta pila de tamaño normal (13 cm x 8,3 cm) se puede utilizar con geles de tamaño medio o con dos geles de tamaño mini o con geles E-PAGE 48 o 96.
Más información sobre el sistema iBlot 2
Membrana de nitrocelulosa
La membrana de nitrocelulosa (tamaño de poro de 0,2 µm) de esta pila se compone de nitrocelulosa pura al 100 % para proporcionar una transferencia de alta calidad. La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia y marcado radiactivo. Las proteínas se unen a la membrana debido a interacciones hidrófobas y electrostáticas. La capacidad de unión de proteínas es de 209 µg/cm2.
Más información sobre el sistema iBlot 2
Membrana de nitrocelulosa
La membrana de nitrocelulosa (tamaño de poro de 0,2 µm) de esta pila se compone de nitrocelulosa pura al 100 % para proporcionar una transferencia de alta calidad. La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia y marcado radiactivo. Las proteínas se unen a la membrana debido a interacciones hidrófobas y electrostáticas. La capacidad de unión de proteínas es de 209 µg/cm2.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 13,5 cm |
| Anchura (métrico) | 8 cm |
| Cantidad | 10 pileup |
| Formato | Pila de transferencia |
| Material | Nitrocelulosa |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Dimensions (LxW) | Normal, 13,5 cm x 8 cm |
| Línea de productos | iBlot |
| Suficiente para | 10 transferencias |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X10 iBlot® 2 Transfer Stacks, nitrocellulose
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol