Learn More
Invitrogen™ Novex™ HRP Chromogenic Substrate (TMB)
Código de producto. 10388413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 frasco
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10388413 1 frasco 250 ml
1 options
Código de producto. 10388413 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor WP20004
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Listo para usar que se utiliza para la detección sensible de una peroxidasa de rábano (HRP) en membranas de Western blot y dot-blot
El sustrato cromogénico Novex™ HRP, que consta de una solución lista para usar de TMB, forma una reacción de precipitado azul con peroxidasa de rábano (HRP).
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 frasco
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante)
Color Azul
Contenido y almacenamiento Frasco individual etiquetado: Sustrato cromogénico Novex™ HRP (TMB). Evite la exposición a la luz. Almacenar a 4°C.
Método de detección Colorimétrico
Formulario Líquido
Línea de productos Novex
Substrate TMB