Learn More
Invitrogen™ HiMark™ Unstained Protein Standard
Código de producto. 10655593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10655593 250 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10655593 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC5688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00€
    558.65€ / 250 microlitros
    Ahorro 83.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para el análisis de proteínas de alto peso molecular en geles de Tris-acetato Novex™ NuPAGE™
  • Amplio: contiene marcadores con una amplia gama de altos pesos moleculares y proporciona nueve bandas de proteínas de 30-460 kDa
  • Práctico: la formulación lista para su uso elimina la necesidad de calentar, reducir o añadir un tampón de muestra antes de usarlo
  • Compatible: diseñado para el uso con los geles de tris-acetato NuPAGE Novex al 3–8 % y 7 % en condiciones de desnaturalización
  • También se puede utilizar con geles Bis-Tris NuPAGE Novex al 4 al 12 % con tampón de desplazamiento MOPS NuPAGE y gel de Tris-glicina Novex al 4 %. Sin embargo, para obtener mejores resultados con proteínas de alto peso molecular (HMW), utilice siempre geles de Tris-acetato NuPAGE Novex
El patrón de proteínas de alto peso molecular HiMark también está disponible en formato preteñido.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: un vial de 250 μl
Tampón de almacenamiento: 250 Mm Tris-HCl (pH 8,5), 0,5 mm EDTA, 50 mm DTT, 10 % glicerol, 2 % LDS, 0,2 mm Coomassie G-250y 0,175 mm Phenol Red
almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a 20 °C
Number of Markers 9
Listo para cargar Sí
Aplicaciones recomendadas Geles de Tris-acetato
Intervalo de tamaños De 40 a 500 kDa
Para utilizar con (aplicación) Tris-acetate gels
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
Peso molecular 500, 290, 240, 160, 116, 97, 66, 55, 40 kDa
Cantidad 250 μl
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos HiMark
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Stain Type Sin teñir
System Type Western Blotting, SDS-PAGE