Learn More
Invitrogen™ Puntas de carga de gel, estándar, redondas
Código de producto. 10422522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200/ pkg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10422522 200/ pkg. paquete de 200
1 options
Código de producto. 10422522 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC1001
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la carga de muestras fácil y precisa
Las puntas no contienen ARNasa / ADNasa y no son esterilizables en autoclave. El modelo estándar y redondo se puede utilizar para la carga de muestras fácil y precisa de muestras en geles de 1,0 mm y 1 mm. El volumen de carga es de 0,5 a 200 μl.
Aplicaciones:
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un paquete (200/paquete) de puntas de carga de gel redondas estándar.
Descripción Puntas redondas estándar
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Tipo Punta de carga de gel
filtradas por No
Cantidad 200/ pkg.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Esterilidad No estériles
Volumen (métrico) 200 µl