Learn More
Invitrogen™ Solución de secado Gel-Dry™
Descripción
- La solución de secado Gel-Dry™ es un componente del sistema de secado DryEase™ minigel, que es un kit sencillo y fácil de usar para el secado de geles de manera uniforme mediante la evaporación pasiva.
- El kit permite montar los geles en una base entre dos bastidores abiertos, de modo que las dos superficies exteriores de los geles queden expuestas al aire.
- Por consiguiente, el secado es uniforme y se minimiza el agrietamiento.
- La solución de secado Gel-Dry™ exclusiva modula la tasa de liberación de agua para garantizar geles sin grietas.
- Con el sistema DryEase™, los geles se secan durante la noche con una tensión uniforme en todos los puntos del gel para eliminar el agrietamiento.
Aplicaciones
- Los geles secados con el sistema DryEase™ son aptos para fluorografía, densitometría, autorradiografía o almacenamiento permanente de geles.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Soluciones de secado |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de secado DryEase™ Mini-Gel |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | Novex |
| Tipo | Solución de secado |
| Cantidad | 500 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Volumen del tampón (métrico) | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Gel-Dry Drying Solution
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, Methanol, Propan-2-ol