Learn More
Invitrogen™ Casetes de gel vacíos, mini, 1,5 mm
Código de producto. 11559156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25⁄pkg
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11559156 25⁄pkg paquete de 25
1 options
Código de producto. 11559156 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NC2015
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Casetes de plástico presellados con ranura tapada con cinta
  • Sellados por tres lados para evitar fugas
  • Material: plástico
  • Tamaño de gel: Mini (8 x 8 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un paquete (25 / paquete) de casetes de gel de plástico, desechables y vacíos (1,5 mm). Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) Universal
Tamaño de gel Mini (8 cm x 8 cm)
Línea de productos Novex
Tipo Casete de gel vacío
Cantidad 25⁄pkg
Condiciones de envío Temperatura ambiente