Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassettes with Combs, Midi, 26-well
Descripción
Includes
10 casetes (con peines de 26 pocillos) por paquete
Requires
Se requiere un sistema de electroforesis de celda media XCell4 SureLock™ para procesar los geles.
- Los casetes están sellados en tres lados para evitar fugas y no requieren el uso de un soporte de preparación especial
- Los geles vertidos en estos casetes tienen un grosor de 1,0 mm
- Los casetes tienen perfiles de pocillos impresos para facilitar la carga del gel
Fundición de geles, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 10 casetes (con 26 peines de pocillos) por paquete |
| Tamaño de gel | Midi |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Pocillos | 26 pocillo |
| Cantidad | 1 pack |
| Dimensión en ejecución | Vertical |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Longitud del gel (métrico) | 8 cm |
| Anchura del gel (métrico) | 13 cm |
| Tipo de producto | Casete de gel vacío |
| Mostrar más |