Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassette Combs, mini, 1.0 mm, 12 well
Código de producto. 10604073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25⁄pkg
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10604073 25⁄pkg paquete de 25
1 options
Código de producto. 10604073 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NC3012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00€
    45.43€ / paquete de 25
    Ahorro 13.57€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compatible con casetes de gel vacíos de tamaño mini del mismo grosor (NC2010, 1,0 mm; NC2015, 1,5 mm).
Estos peines se utilizan para verter tipos de geles especiales y están disponibles en dos grosores (1,0 mm y 1,5 mm) y siete formatos de pocillo (1 pocillo, 2 pocillos, 5 pocillos, 10 pocillos, 12 pocillos, 15 pocillos y pocillo 2D).
Fundición de geles, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Incluye peines de 1,0 mm de grosor x 12 pocillos (25⁄paquete).
Para utilizar con (equipo) Universal
Tamaño de gel Mini
Línea de productos Novex
Tipo Peine de casete de gel vacío de 12 pocillos
Cantidad 25⁄pkg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Grosor (métrico) 1,0 mm