Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassette Combs, mini, 1.0 mm, 10 well
Código de producto. 10319042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25⁄pkg
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10319042 25⁄pkg paquete de 25
1 options
Código de producto. 10319042 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NC3010
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compatible con casetes de gel vacíos de tamaño mini del mismo grosor (NC2010, 1,0 mm; NC2015, 1,5 mm).
Estos peines se utilizan para verter tipos de geles especiales y están disponibles en dos grosores (1,0 mm y 1,5 mm) y siete formatos de pocillo (1 pocillo, 2 pocillos, 5 pocillos, 10 pocillos, 12 pocillos, 15 pocillos y pocillo 2D).
Fundición de geles, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Incluye peines de 1,0 mm de grosor x 10 pocillos (25⁄paquete).
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Para utilizar con (equipo) Universal
Tamaño de gel Mini
Línea de productos Novex
Tipo Peines de casete de gel vacío de 10 pocillos
Cantidad 25⁄pkg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Grosor (métrico) 1,0 mm