Learn More
Invitrogen™ Novex™ ECL Chemiluminescent Substrate Reagent Kit
Código de producto. 10348463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 frascos
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10348463 2 frascos 250 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10348463 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor WP20005
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Sustrato quimioluminiscente utilizado para la inmunodetección basada en quimioluminiscencia a través de la peroxidasa de rábano (HRP) en membranas de Western blot o dot-blot
Se trata de un reactivo que consiste de dos partes, el reactivo A (luminol) y el reactivo B (un potenciador) utilizados con volúmenes iguales para alcanzar la emisión de luz más intensa.
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2 frascos
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante)
Contenido y almacenamiento Incluye dos frascos. Reactivo A (125 ml) y reactivo B (125 ml). Evite el contacto con la piel.
Almacenar a 4 °C.
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Línea de productos Novex
Substrate Luminol