Learn More
Invitrogen™ E-PAGE™ Loading Buffer 1
Description
- Compatible con geles E-PAGE
- Tamaño: 4.5mL
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Cada™ 96 kit de E-PAGE incluye 8 geles,™ tampón de carga de E-PAGE 1, tampón de carga de 4.5 ml,™ tampón de E-PAGE 2, tampón de carga libre de SDS de 4,5 ml, tampón de carga de 4,5 ml y un abridor de mariposa. Los dispositivos madre e hija E-base™ y los tampones de carga están disponibles por separado. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza estable 6 durante meses después de la fabricación cuando se almacena correctamente. |
| Tampón | Tampones de carga de muestras |
| Tipo de gel | E-PAGE™ |
| Compatibilidad del gel | Geles E-PAGE™ |
| Cantidad | 4.5 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | E-PAGE |
| Tipo de producto | Tampón de carga |