Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Proteína G para inmunoprecipitación
Código de producto. 10765583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10765583 5 ml 5 ml
10446293 1 ml cada uno
10607605 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10765583 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10004D
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gránulos superparamagnéticos uniformes de 2,8 μm con proteína G recombinante (aproximadamente 17 kDa) unidos por enlace covalente a la superficie
La proteína G Dynabeads proporciona una alternativa superior a los gránulos Sepharose™ y la pulpa de agarosa para la inmunoprecipitación (IP).
  • Breve y sencillo procedimiento de unos 30 minutos
  • Reduce considerablemente el fondo debido a la unión inespecífica
  • No hay columnas, centrifugaciones ni largos pretratamientos de las muestras
  • La tecnología de separación suave preserva las conformaciones de proteínas nativas y complejos de proteínas grandes
  • La separación basada en gránulos magnéticos es rápida y fácil de realizar
  • Una separación suave provoca un estrés físico mínimo en las proteínas
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación de anticuerpos, descubrimiento de biomarcadores, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (CHIP), inmunoprecipitación, aislamiento de organelas, visualización de fago, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 30 mg/mL
Descripción Recombinant Protein G covalently bound to Dynabeads
Material Poliestireno
Contenido y almacenamiento Contiene: 5 ml de gránulos Dynabeads™ con proteína G
Almacenamiento: 2 °C a 8 °C.
Diámetro (métrico) 2,8 μm
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Funcionalidad de superficie Protein G
Línea de productos Dynabeads
Cantidad 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitación
Objetivo Antibodies
Tipo Gránulo superparamagnético de proteína G
Tipo de ligando Proteína G
Suficiente para 100 Tests
Formato Microesferas en suspensión
Grado de pureza o calidad For Research Use Only
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485
Uniformidad Monosized 2.8 mm (CV <5%)