Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Proteína A para inmunoprecipitación
Descripción
La proteína A Dynabeads está diseñada para proporcionar una alternativa a la pulpa de Sepharose™ o agarosa para inmunoprecipitación (IP).
- Breve y sencillo procedimiento de unos 30 minutos
- Reduce considerablemente el fondo debido a la unión inespecífica
- No hay columnas, centrifugaciones ni largos pretratamientos de las muestras
- La separación suave conserva la conformación de proteínas naturales y complejos de proteínas grandes
- La separación basada en gránulos magnéticos es rápida y fácil de realizar
- Una separación suave provoca un estrés físico mínimo en las proteínas
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación de anticuerpos, descubrimiento de biomarcadores, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (CHIP), inmunoprecipitación, aislamiento de organelas, visualización de fago, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Sepharose™ es una marca comercial de empresas de GE Healthcare.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 30 mg/mL |
| Descripción | Recombinant Protein A covalently bound to Dynabeads |
| Material | Poliestireno |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre 2 y 8 °C |
| Diámetro (métrico) | 2,8 μm |
| Para utilizar con (equipo) | KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Funcionalidad de superficie | Protein A |
| Línea de productos | Dynabeads |
| Mostrar más |