Learn More
Invitrogen™ Kit de acoplamiento de anticuerpos Dynabeads™
Código de producto. 10770459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10770459 60 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10770459 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 14311D
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
60 mg de gránulos de epoxi Dynabeads M-270 y tampones necesarios para el acoplamiento covalente. Gránulos de epoxi Dynabeads M-270 suministrados liofilizados. Varios tampones proporcionados en varios volúmenes.
Requires
Anticuerpo
Permite un acoplamiento sencillo de un anticuerpo de su elección a la superficie de gránulos uniformes de epoxi de 2,8 μm superparamagnéticos Dynabeads M-270.
Tras la inmovilización del anticuerpo, los gránulos pueden utilizarse para experimentos como inmunoensayos, inmunoprecipitación (IP), coinmunoprecipitación (co-IP) de complejos proteicos, co-IP de complejos de proteínas y ácidos nucleicos, así como para otras aplicaciones secuencia abajo. Los gránulos de epoxi Dynabeads de este kit no contienen el detergente Tween, por lo que son ideales para el análisis de la espectrometría de masas (MS). Además de Dynabeads, el kit suministra todos los tampones necesarios para los pasos de acoplamiento y lavado.
  • Tampones optimizados y Dynabeads revestidos de epoxi incluidos en el kit
  • Protocolo sencillo que requiere una cantidad mínima de tiempo de manipulación
  • El acoplamiento al anticuerpo covalente a Dynabeads evita la coelución del anticuerpo con las proteínas diana
  • Producto final: Dynabeads acoplados a anticuerpos (u otro ligando proteico)
  • Tipo de muestra: Proteínas intactas
Acoplamiento fácil y eficaz
  • Los anticuerpos se unen covalentemente a los gránulos de epoxi Dynabeads M-270, lo que minimiza el riesgo de contaminación del eluido final por anticuerpos enlazados.
  • Los gránulos Dynabeads M-270 de epoxi presentan una unión de fondo extraordinariamente bajo y no es necesario bloquearlos para poder usarlos.
  • Otras proteínas como las lectinas y las enzimas también pueden acoplarse con los mismos gránulos, tampones y protocolo (en función de la estabilidad y funcionalidad de la proteína/ligando que utilice).
Separación basada en gránulos magnéticos que permite una sencilla manipulación
  • Las proteínas y los complejos de proteínas capturados se separan, se lavan y se eluyen con facilidad mediante el imán DynaMag, así como las propiedades de separación magnética de Dynabeads.
  • Los tampones proporcionados se han optimizado para ofrecer unos resultados uniformes y fiables. El kit incluye cinco tampones diferentes de unión, lavado y elución, además de gránulos de epoxi Dynabeads M-270.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Inmunoprecipitación, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción For immoblization of antibodies to magnetic beads
Material Poliestireno
Contenido y almacenamiento 60 mg de gránulos de epoxi Dynabeads M-270 y tampones necesarios para el acoplamiento covalente. Gránulos de epoxi Dynabeads™ M-270 suministrados liofilizados. Varios tampones proporcionados en varios volúmenes.
Diámetro (métrico) 2,8 μm
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Sample Purification Systems, DynaMag™ Magnets
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de muestra Proteínas intactas, proteínas intactas (anticuerpos, anticuerpos purificados, péptidos, enzimas funcionales)
Funcionalidad de superficie Epoxi
Cantidad 60 mg
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitación
Tipo Kit de acoplamiento de anticuerpos
Tipo de producto final Dynabeads acoplados a anticuerpos (u otro ligando proteico)
Formato Liofilizado
Color Brown
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485
Estado normativo RUO
Uniformidad Monosized 2.8 μm (CV <5%)