Learn More
Invitrogen™ DryEase™ Mini-Gel Drying System
Código de producto. 10593103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 sistema
Tamaño de la unidad:
5 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10593103 1 sistema 5 ML
1 options
Código de producto. 10593103 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NI2387
 Artículo restringido
En stock
Para su uso con el sistema de secado DryEase™ Mini-Gel
Secado de geles, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de secado DryEase™ Mini-Gel contiene dos marcos de secado DryEase™ Mini-Gel con ocho pinzas Gel-Dry™, una base de secado DryEase™ Mini-Gel, un celofán DryEase™ Mini (200 hojas precortadas) y una solución de secado Gel-Dry™ (500 ml). Almacenar la solución a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente.
Cantidad 1 sistema
Línea de productos DryEase, Novex
Tipo de producto Sistema de secado de minigeles
Para utilizar con (equipo) Sistema de secado DryEase™ Mini-Gel
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DryEase Mini-Gel Drying System
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanol, isopropanol