Learn More
Invitrogen™ Mini celofán DryEase™
Código de producto. 11569156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11569156 200/paq. paquete de 200
1 options
Código de producto. 11569156 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NC2380
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Componente del sistema de secado DryEase Mini-Gel
El sistema de secado de minigeles es un kit sencillo y fácil de usar para el secado de geles de manera uniforme mediante la evaporación pasiva. El kit permite montar los geles en una base entre dos bastidores abiertos, de modo que las dos superficies exteriores de los geles queden expuestas al aire. Por consiguiente, el secado es uniforme y se minimiza el agrietamiento. La solución de secado Gel-Dry™ exclusiva modula la tasa de liberación de agua para garantizar geles sin grietas. Con el sistema DryEase™, los geles se secan durante la noche con una tensión uniforme en todos los puntos del gel para eliminar el agrietamiento. Los geles secados con el sistema DryEase™ son aptos para fluorografía, densitometría, autorradiografía o almacenamiento permanente de geles.
Secado de geles, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 200/paq.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Novex
Tipo de producto Celofán mini