Learn More
Invitrogen™ Denaturing Cell Extraction Buffer
Código de producto. 10561665
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10561665 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10561665 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor FNN0091
Adecuado para su uso en ELISA, Western blot, preparación de muestras/ensayos
El tampón de extracción celular de desnaturalización puede utilizarse para fosfoELISAs Invitrogen (es decir, ERK, JNK) que requieren tratamiento de muestras o ebullición. Después del lisado de células con tampón de extracción celular de desnaturalización, los lisados no requerirán tratamiento de muestras ni ebullición.
Cree su propio inmunoensayo, análisis celular, lisis celular, inmunoensayos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de –5 a –30 °C).
Tipo de producto Tampón para extracto celular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco