Learn More
Invitrogen™ Cytokine 29-Plex Monkey Panel
Código de producto. 13325464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13325464 96 pruebas 100 tests
1 options
Código de producto. 13325464 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LPC0005M
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Includes
Gránulos de captura recubiertos de anticuerpos premezclados; estándar; anticuerpo del detector premezclado; diluyentes; concentrado de SAV; tampones; solución de lavado; placa magnética; placa de filtro; protocolo completo y hoja técnica específica de lote Fata
Diseñado específicamente para cuantificar citocinas de mono, quimiocinas y factores de crecimiento en muestras de suero, plasma y sobrenadante de cultivo tisular
Al medir 29 analitos simultáneamente, el panel de ensayo proporciona más datos de cada muestra, lo que ahorra costes y tiempo. Este ensayo se puede realizar solo o en combinación con otros kits únicos Luminex seleccionados de Life Technologies. Sistemas MAGPIX™. Adecuado para su uso con los sistemas Luminex 100™/200 y FLEXMAP 3D™.
El panel magnético 29-Plex de citocinas de mono para la plataforma Luminex proporciona reactivos para la cuantificación precisa, reproducible y sensible de proteínas de mono, incluyendo:
Citoquinas: IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, IL-17, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IP-10, TNF-α
Quimiocinas: Eotaxina, IL-8, MCP-1, MDC, MIF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, I-TAC, RANTES
Factores de crecimiento: EGF, FGF-básico, HGF, VEGF
Tecnología Luminex xMAP™: herramienta analítica eficaz y probada
El panel magnético 29-Plex de citoquinas de mono se basa en la tecnología xMAP. El uso de una tecnología basada en gránulos en suspensión hace posible utilizar las capacidades de multiplexing de los ensayos Luminex. Las microesferas magnéticas se tiñen internamente con fluoróforos rojos e infrarrojos de diferentes intensidades. A cada gránulo se le da un número único, o región de gránulo, lo que permite diferenciar un gránulo de otro. Los gránulos ligados de forma covalente a diferentes anticuerpos se pueden mezclar en el mismo ensayo, utilizando un formato de microplaca de 96 pocillos. Al finalizar el inmunoensayo tipo sándwich, los gránulos se pueden leer utilizando los sistemas de detección Luminex 200 y FLEXMAP 3D™, instrumentos basados en citometría de flujo, dos láseres, procesamiento de señal digital en tiempo real y software xPONENT™ para distinguir el color del gránulo (análito) y la intensidad de fluorescencia de la señal del ensayo (PE).
El sistema MAGPIX™: lleva el poder multiplex a todos los laboratorios
El sistema también puede usarse para el análisis de muestras. Este instrumento utiliza tecnología xMAP y está construido sobre diodos emisores de luz (LED) para la excitación, una cámara CCD para la detección de gránulos y análitos y procesadores de señal digital de alta velocidad. El sistema MAGPIX es más compacto y robusto, proporcionando una herramienta de multiplexación basada en gránulos magnéticos muy rentable. Su configuración sencilla y lista para usar permite a los investigadores realizar rápidamente ensayos singleplex o multiplex de hasta 50 objetivos en muestras biológicas únicas. El sistema MAGPIX es fácil de usar, tanto para usuarios nuevos como experimentados.
Los gránulos magnéticos le permiten aprovechar mejor su tiempo
Los ensayos con gránulos magnéticos utilizan la microesfera magnética Luminex MagPlex. El resto de componentes del ensayo coinciden con los ensayos basados en gránulos de poliestireno Luminex equivalentes, lo que proporciona una calidad y una consistencia idénticas. La tecnología MagPlex aprovecha las propiedades magnéticas para simplificar los pasos de lavado de los ensayos y maximizar la uniformidad de los resultados. Los ensayos basados en gránulos magnéticos permiten la automatización, reducen el tiempo de intervención y aumentan el rendimiento y la precisión. Emplean protocolos fáciles de usar que proporcionan resultados en tan solo 3,5 horas. Los ensayos son compatibles tanto con estaciones de vacío como con estaciones de lavado magnéticas y funcionan bien con el sistema MAGPIX, así como con otras plataformas Luminex xMAP.
Más validación para la confianza en sus resultados
El panel magnético 29-Plex de citocinas de mono se ha validado mediante los mismos criterios rigurosos que distinguen los ensayos Luminex de otros ensayos disponibles comercialmente. Con más de 20 años de experiencia, nuestros anticuerpos completamente calificados ayudan a asegurar la especificidad y sensibilidad de nuestros ensayos. Cada kit se suministra con un prospecto que describe las especificaciones de cada marcador del ensayo.
  • Rendimiento superior: cuantificación precisa, reproducible y sensible de múltiples proteínas
  • Alta calidad: los anticuerpos altamente cualificados permiten una excelente especificidad y sensibilidad
  • Protocolos rápidos y fáciles: realice un ensayo multiplex y analice los datos en menos de un día
Análisis celular, inmunoensayos, inmunoensayo listo para su uso
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Panel de multiplexado
Cantidad 96 pruebas
Especie Primate no humano
Combinability Combinable
Método de detección Fluorescente
Conjugado R-PE
Tipo de esfera Consulte la documentación del producto
Sensibilidad del ensayo Consulte la documentación del producto
Intervalo del ensayo Consulte la documentación del producto
Formato Panel preconfigurado
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Luminex™
Línea de productos Novex
Expresión Citocina
Subtipo de proteína Receptores y citocinas
Tipo de muestra Sobrenadantes de cultivo celular, suero y plasma
Contenido y almacenamiento Contiene gránulos de captura recubiertos de anticuerpos premezclados, estándar, anticuerpo del detector premezclado, diluyentes, concentrado de SAV, tampones, solución de lavado, placa de fondo plano, protocolo completo y hoja de datos técnicos específicos del lote. Almacenar entre 2 ° y 8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Research Area Immunology, Cytokines