Learn More
Invitrogen™ Tampón de lisis celular
Código de producto. 10009222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10009222 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10009222 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor FNN0011
Adecuado para su uso en ELISA y Western blot.
Cree su propio inmunoensayo, análisis celular, lisis celular, inmunoensayos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de –5 a –30 °C).
Tipo de producto Tampón para extracto celular
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, preparación de muestras para ELISA
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco