Learn More
Invitrogen™ Tampón de transferencia Bolt™ (20X)
Descripción
Requires
Se necesita un depósito de minigel Bolt™ para el uso de todos los geles Bolt.
- Cuando se combina con metanol al 10 %, el tampón de transferencia Bolt se puede utilizar con el módulo de miniblot Bolt para una transferencia húmeda
- También se puede utilizar con antioxidante Bolt para mejorar la transferencia de proteínas reducidas a las membranas
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia Western
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 4 y 25 °C |
| Tampón | Tampones de transferencia |
| Concentración | 20 X |
| Volumen (métrico) | 1 l |
| Formulario | Líquido |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus |
| Cantidad | 1 l |
| Línea de productos | Bolt |
| Tipo de producto | Tampón de transferencia Western Blot |