Learn More
Invitrogen™ Gel Runner Tank
Código de producto. 13233089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13233089 1 unit cada uno
1 options
Código de producto. 13233089 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B4478641
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para el depósito de minigel Bolt
La tapa del depósito Bolt se ajusta a la parte superior de la cámara de electroforesis Las pinzas de casete (derecha e izquierda) bloquean y sellan los casetes de gel dentro de la cámara de electroforesis, y la orientación se determina mirando hacia la parte frontal del depósito de gel. La base del depósito Bolt contiene la cámara de electroforesis. La cámara de electroforesis de repuesto no incluye tapa del depósito, base del depósito ni pinzas de casete.
El depósito de minigel Bolt es compatible con geles Bolt Bis-Tris Plus, y puede alojar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Condiciones optimizadas mediante tensión constante para permitir que los geles Bolt Bis-Tris Plus se procesen en aproximadamente 35 minutos. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Geles Bolt Bis-Tris Plus
  • Los geles Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida precolados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización.
  • Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento homogéneo y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas.
  • Los geles Bolt son ideales para el análisis de Western blot y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial; también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas
  • Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillos
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cámara de electroforesis
Para utilizar con (equipo) Sistema Bolt™
Gel Compatibility Geles Bolt™ Bis-Tris Plus
Tamaño de gel Mini
Línea de productos Bolt
Tipo Cámara de electroforesis
Cantidad 1 unit