Learn More
Invitrogen™ Antioxidante Bolt™
Código de producto. 15115204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
Tamaño de la unidad:
15 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15115204 15 ml 15 ML
1 options
Código de producto. 15115204 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor BT0005
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Se necesita un depósito de minigel Bolt™ para el uso de todos los geles Bolt.
Reactivo exclusivo que mantiene las proteínas en estado reducido durante la electroforesis en gel de proteínas
El antioxidante Bolt migra con proteínas reducidas para mantener las condiciones de reducción y evitar la reoxidación de aminoácidos sensibles, como la metionina y el triptófano. El antioxidante Bolt se debe utilizar con muestras reducidas con el agente reductor de muestras Bolt u otro agente reductor.
  • Optimizado para el pH neutro de los geles Bolt Bis-Tris Plus y no es compatible con otras composiciones químicas de gel
  • También se puede utilizar con el tampón de transferencia Bolt para mejorar la transferencia de proteínas reducidas a las membranas cuando se usa el módulo Mini Blot
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Antioxidante
Tampón Antioxidante
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Formulario Líquido
Gel Compatibility Gel Bolt™ Bis-Tris Plus
Línea de productos Bolt
Cantidad 15 ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 15ML BOLT ANTIOXIDANT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide