Learn More
Invitrogen™ Blotting Roller
Description
Includes
Un rodillo para inmunotransferencia
Diseñado para la eliminación fácil y eficiente de las burbujas al ensamblar sándwiches de gel/membrana para la inmunotransferencia de geles E-PAGE™ y minigeles como NuPAGE™ y Novex™ y geles Tris-Glycine. El rodillo tiene 8,6 cm de ancho y consiste en un rodillo Delrin fijado a un mango de acero inoxidable.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Un rodillo para inmunotransferencia. |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
| Gel Compatibility | Gel E-PAGE™, minigel Novex™, gel NuPAGE™ |
| Línea de productos | Novex |
| Tipo | Rodillo para transferencia |
| Cantidad | 1 unidad |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |