Learn More
Invitrogen™ Estándar de proteínas fluorescentes Benchmark™
Código de producto. 10377952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10377952 125 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10377952 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC5928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    485.65€ / 125 microlitros
    Ahorro 114.35€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
Se proporcionan 125μl (25-50 aplicaciones) en tampón de carga que consta de Tris-HCl, SDS, glicerol y azul de coomassie G-250
Consta de proteínas fluorescentes conjugadas con colorantes, cuyo tamaño oscila entre aproximadamente 11-155 kDa
Las proteínas estándar se pueden resolver en bandas nítidas en SDS-PAGE y visualizar mediante un transiluminador UV o sistemas de escáner láser de uso común.
  • Siete bandas claras y ajustadas que se resuelven bien en geles NuPAGE™ Bis-Tris y geles de Tris-glicina Novex
  • Visualización directamente bajo la caja de luz UV junto con las proteínas etiquetadas con el reactivo de detección Lumio™ Green
  • Fácil estimación del peso molecular para proteínas conjugadas con fluorescencia en SDS-PAGE y Western blots
  • Formato listo para usar
  • Detección con azul brillante R-250 de Coomassie™
  • Compatibilidad del gel: Geles de Tris-glicina Novex, geles NuPAGE Bis-Tris
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Garantía: 90 días
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se proporcionan 125 μL (25-50 aplicaciones) en tampón de carga que consta de Tris-HCl, SDS, glicerol y azul de coomassie™ G-250.
Almacenar a -20 °C. Evite repetir la congelación y descongelación Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Método de detección Canal de 488 nm
Number of Markers 7
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 11 a 155 kDa
Compatibilidad del gel Geles de Tris-Glicina Novex™, geles de NuPAGE™ Bis-Tris
Peso molecular 155, 98, 63, 40, 32, 21, 11 kDa
Cantidad 125 μL
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos BenchMark
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Stain Type Bandas conjugadas con Alexa Fluor 488
System Type Western Blotting, SDS-PAGE