Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para proteínas precursoras amiloides humanas
Descripción
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, anti-IgG-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ELISA para proteína precursora amiloide humana (APP) cuantifica la Hu APP en el líquido cefalorraquídeo humano y los lisados celulares. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu APP natural y la recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la APP humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P05067 |
| Intervalo del ensayo | 0,78-50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,4ng/mL |
| Concentración | De 0,78 a 50 ng/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Líquido cefalorraquídeo, Lisados celulares |
| Tipo de sustrato | Proteínas relacionadas con amiloides |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| Mostrar más |