Learn More
Invitrogen™ Novex™ AP Rabbit Chemiluminescent Detection Kit
Código de producto. 15160839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15160839 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 15160839 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SLF1022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    157.85€ / paquete de 1
    Ahorro 47.15€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
Anticuerpo secundario anticonejo conjugado con AP, sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ y un potenciador, suficiente para 10 minimembranas procesadas con el sistema de Western iBind™
Proporciona una detección quimioluminiscente superior de proteínas transferidas a membranas de nitrocelulosa o PVDF y tratadas con un anticuerpo primario específico de proteína
La detección se realiza mediante el tratamiento de la membrana con un anticuerpo secundario anticonejo conjugado con fosfatasa alcalina (AP) seguido de un sustrato CDP-Star™ quimioluminiscente listo para usar de fosfatasa alcalina. La señal específica de la proteína se captura después mediante un sistema de adquisición de imágenes o película de rayos X compatible con quimioluminiscencia.
El kit de detección quimioluminiscente de conejo con AP Novex™ es compatible con la mayoría de los protocolos occidentales, pero se diseñó para su uso con el sistema de Western iBind™.
  • Protocolo de uso sencillo
  • Alta especificidad, fondo limpio
  • Ultrasensibilidad
  • Señales de larga duración (hasta cinco días)
  • Resultados en menos de 5 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2-4 °C.
Método de detección Quimioluminiscente
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Línea de productos Novex
Especie Rabbit
Substrate CDP-Star™
Suficiente para 10 minimembranas
Para utilizar con (equipo) iBind™
Incluye Anticuerpo secundario anticonejo conjugado con AP, sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ y un potenciador
Cantidad 1 kit
Reactividad Rabbit
Tipo de muestra proteína
Condiciones de almacenamiento Almacenar entre 2 y 4 °C.
Tipo de sustrato Sustrato de AP (fosfatasa alcalina)