Learn More
Invitrogen™ Novex™ AP Chromogenic Substrate (BCIP/ NBT)
Código de producto. 10781384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10781384 250 ml 250 ml
1 options
Código de producto. 10781384 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor WP20001
 Artículo restringido
En stock
Sustrato cromogénico Novex™ AP (BCIP⁄ NBT)
El sustrato cromogénico Novex™ AP es un reactivo monocomponente listo para usar para la inmunodetección sensible de la enzima fosfatasa alcalina (AP) en membranas de Western blot y dot-blot. Compatible para su uso con los protocolos Western Breeze™, esta solución lista para usar de 5-bromo-4-cloro-3-indolil-1-fosfato (BCIP) y nitroazul de tetrazolio (NBT) formará un precipitado negro-púrpura al reaccionar con la fosfatasa alcalina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Frasco único etiquetado: Sustrato cromogénico Novex™ AP (BCIP⁄NBT). Almacenar a 4°C.
Método de detección Colorimétrico
Formulario Mediciones
Línea de productos Novex
Cantidad 250 ml
Sustrato BCIP⁄NBT
Substrate Properties Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de AP (fosfatasa alcalina)
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Novex AP Chromogenic Substrate (BCIP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid