Learn More
Novex™ Novex™ AP Chemiluminescent Substrate Enhancer (Nitro Block II™)
Código de producto. 10628303
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 frasco
Tamaño de la unidad:
5 ml
10628303 1 frasco 5 ml
1 options
Código de producto. 10628303
Marca: Novex™ WP20003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Novex™ AP Chemiluminescent Substrate Enhancer (Nitro Block II™)
The Novex™ AP Chemiluminescent Substrate Enhancer consists of a 20X solution of Nitro-Block-II™ intended for use in conjunction with Novex™ AP Chemiluminescent Substrate to increase the intensity of chemiluminescent signals when probing blots on nitrocellulose membranes. The enhancer produces a hydrophobic environment on the membrane which increases signal intensity and allows shorter exposure times for signal acquisition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Substrate Enhancer
Método de detección Chemiluminescence
Formulario Líquido
Línea de productos Novex
Cantidad 1 frasco
Substrate Fosfatasa alcalina
Contenido y almacenamiento Single bottle labeled: Novex™ AP Chemiluminescent Substrate Enhancer (Nitro Block II™). Store at 4°C
Condiciones de envío Approved for shipment at Room Temperature or on Wet Ice