Learn More
Invitrogen™ Novex™ AP Chemiluminescent Substrate (CDP-Star™)
Descripción
El sustrato quimioluminiscente Novex™ AP es una solución no radioactiva de CDP-Star lista para usar, para la inmunodetección basada en quimioluminiscencia de la fosfatasa alcalina (AP) en las membranas de Western blot o dot-blot. Este reactivo proporciona sensibilidades de detección superiores a las de los sustratos cromogénicos de precipitación. Se pueden alcanzar niveles de detección bajos en picogramas mediante una película de rayos X o un equipo de adquisición de imágenes.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Frasco único etiquetado: Sustrato quimioluminiscente Novex™ AP (CDP-Star™). Almacenar a 4°C. |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Formulario | Mediciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Southern, Northern y Western Blotting |
| Línea de productos | Novex |
| Cantidad | 1 frasco |
| Sustrato | CDP-Star™ |
| Substrate Properties | Sustrato químico |
| Tipo de sustrato | Sustrato de AP (fosfatasa alcalina) |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |