Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para adiponectina humana
Código de producto. 10583824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
10583824 96 pruebas 96 tests
1 options
Código de producto. 10583824 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KHP0041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Placa revestida previamente, patrón, control, anticuerpo detector, HRP anticonejo, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno y solución de parada
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para adiponectina humana cuantifica la adiponectina humana en suero humano, plasma, orina o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la adiponectina humana tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para adiponectina humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La adiponectina es una hormona proteica que modula una serie de procesos metabólicos, lo que incluye la regulación de la glucosa y el catabolismo de los ácidos grasos. La adiponectina se secreta exclusivamente del tejido adiposo al torrente sanguíneo y es muy abundante en plasma en relación con muchas hormonas. Esta hormona interviene en la supresión de los trastornos metabólicos que pueden dar lugar a la diabetes de tipo 2, la obesidad, la ateroesclerosis y la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA). La adiponectina se secreta en el torrente sanguíneo, donde representa aproximadamente el 0,01 % de toda la proteína plasmática. Las concentraciones plasmáticas revelan un dimorfismo sexual, donde las mujeres presentan niveles más altos que los hombres. Los niveles de adiponectina son reducidos en los diabéticos en comparación con los no diabéticos. La reducción de peso aumenta significativamente los niveles de circulación. La adiponectina se asocia automáticamente con estructuras más grandes. La adiponectina se une a varios receptores. Hasta ahora, se han identificado dos receptores, con homología a los receptores acoplados a proteínas G. La adiponectina ejerce algunos de sus efectos de reducción de peso a través del cerebro. Esto es similar a la acción de la leptina, pero las dos hormonas realizan acciones complementarias y pueden tener efectos aditivos. La adiponectina afecta al flujo de glucosa (gluconeogénesis, absorción de glucosa), el catabolismo lipídico (beta-oxidación, eliminación de triglicéridos), la disfunción endotelial, la sensibilidad a la insulina y la pérdida de peso. La administración de adiponectina sigue siendo un área de investigación prometedora para la terapia clínica en enfermedades como la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la enfermedad del hígado graso.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q15848
Intervalo del ensayo 0,5-32 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 100 pg
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Detección colorimétrica
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 9370
Símbolo de gen ACDC,ACRP30,ADIPQTL1,ADPN,APM-1,APM1,GBP28
Tiempo de incubación 2,3 h
CV interensayo 5,8%
CV intraensayo 3,5%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas de placas adhesivas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador Adiponectina
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 10 μl de plasma; 10 μl de suero; 10 μl de sobrenadante; 10 μl de orina
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h 20 min