Learn More
Invitrogen™ ABTS, solution
Código de producto. 15949122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
15949122 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15949122 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 002024
Adecuado para su uso en inmunoensayos
Se puede utilizar como sustrato para peroxidasa de rábano picante (HRP) en pruebas ELISA.
Desarrolle su propio inmunoensayo, análisis celular, inmunoensayos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 y 8 °C
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Solución de ABTS
Sustrato ABTS
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante)
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo