Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para beta amiloide 42 humana
Código de producto. p-4926587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10602644 96 pruebas 96 tests
1 options
Código de producto. 10602644 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KHB3441
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, anti-IgG-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
El ensayo ELISA de beta amiloide 42 humana (Hu Abeta 42) cuantifica Hu Abeta 42 en medio de cultivo de tejidos humanos, homogeneizado de tejidos y líquido cefalorraquídeo (LCR). El ensayo reconocerá exclusivamente Hu Abeta 42 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para Abeta 42 humana está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Beta amyloid is a 40-43 amino acid peptide cleaved from amyloid precursor protein by a protease, gamma-secretase. Beta Amyloid (1-40) (Amyloid beta 40 or Abeta 40) together with beta Amyloid (1-42) (Amyloid beta 42 or Abeta 42) are two major C-terminal variants of the amyloid beta protein, constituting the majority of amyloid beta proteins. Both the Amyloid beta 40 and Amyloid beta 42 alloforms are major components of the extracellular plaques found in Alzheimer's disease brain tissue.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05067
Intervalo del ensayo 15,6-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <10pg/ml
Concentración De 15,6 a 1000 pg/ml
Contenido y almacenamiento Placas prerecubiertas, patrón o calibrador, anticuerpo detector, conjugado de HRP, diluyentes, tampón de lavado, sustratos y solución de parada. Almacene el kit a 2-8 °C. Consulte el manual del producto para conocer el contenido detallado y las condiciones de almacenamiento para obtener la máxima estabilidad.
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Homogeneizados de tejidos, Líquido cefalorraquídeo, Sobrenadante
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
Alias de gen A beta 1 42; A β 1 42; A4; AAA; AB42; Abeta; Abeta40; Abeta42; ABPP; AD1; Adap; AG; AICD-50; AICD-57; AICD-59; AID(50); AID(57); AID(59); Alpha-CTF; Alpha-secretase C-terminal fragment; Alzheimer disease amyloid A4 protein homolog; alzheimer disease amyloid protein; Amyloid; amyloid A4; Amyloid b; Amyloid beta; amyloid beta (A4) precursor protein; Amyloid beta 1 42; amyloid beta A4 protein; amyloid beta precursor protein; Amyloid intracellular domain 50; Amyloid intracellular domain 57; Amyloid intracellular domain 59; Amyloid precursor protein; Amyloid β; Amyloid-beta A4 protein; Amyloid-beta precursor protein; Amyloid-beta protein 40; Amyloid-beta protein 42; Amyloidogenic glycoprotein; APP; APP-C57; APP-C59; APP-C99; APPI; appican; Aβ 1 42; B APP42; BAPP42; beta-amyloid peptide; beta-amyloid peptide(1-40); beta-amyloid peptide(1-42); beta-amyloid precursor protein; betaApp; Beta-APP40; BetaAPP42; Beta-APP42; Beta-CTF; Beta-secretase C-terminal fragment; C31; C80; C83; C99; Cerebral vascular amyloid peptide; CTFgamma; Cvap; E030013M08Rik; Gamma-CTF(50); Gamma-CTF(57); Gamma-CTF(59); Gamma-secretase C-terminal fragment 50; Gamma-secretase C-terminal fragment 57; Gamma-secretase C-terminal fragment 59; N-APP; P3(40); P3(42); peptidase nexin-II; PN2; PN-II; PreA4; protease nexin II; protease nexin-II; S-APP-alpha; S-APP-beta; Soluble APP-alpha; Soluble APP-beta; testicular tissue protein Li 2; β APP42; βAPP42A beta 1 42; A β 1 42; A4; AAA; AB42; Abeta; Abeta40; Abeta42; ABPP; AD1; Adap; AG; AICD-50; AICD-57; AICD-59; AID(50); AID(57); AID(59); Alpha-CTF; Alpha-secretase C-terminal fragment; Alzheimer disease amyloid A4 protein homolog; alzheimer disease amyloid protein; Amyloid; amyloid A4; Amyloid b; Amyloid beta; amyloid beta (A4) precursor protein; Amyloid beta 1 42; amyloid beta A4 protein; amyloid beta precursor protein; Amyloid intracellular domain 50; Amyloid intracellular domain 57; Amyloid intracellular domain 59; Amyloid precursor protein; Amyloid β; Amyloid-beta A4 protein; Amyloid-beta precursor protein; Amyloid-beta protein 40; Amyloid-beta protein 42; Amyloidogenic glycoprotein; APP; APP-C57; APP-C59; APP-C99; APPI; appican; Aβ 1 42; B APP42; BAPP42; beta-amyloid peptide; beta-amyloid peptide(1-40); beta-amyloid peptide(1-42); beta-amyloid precursor protein; betaApp; Beta-APP40; BetaAPP42; Beta-APP42; Beta-CTF; Beta-secretase C-terminal fragment; C31; C80; C83; C99; Cerebral vascular amyloid peptide; CTFgamma; Cvap; E030013M08Rik; Gamma-CTF(50); Gamma-CTF(57); Gamma-CTF(59); Gamma-secretase C-terminal fragment 50; Gamma-secretase C-terminal fragment 57; Gamma-secretase C-terminal fragment 59; N-APP; P3(40); P3(42); peptidase nexin-II; PN2; PN-II; PreA4; protease nexin II; protease nexin-II; S-APP-alpha; S-APP-beta; Soluble APP-alpha; Soluble APP-beta; testicular tissue protein Li 2; β APP42; βAPP42; AAA; ABETA; ABPP; AD1I; CTFgamma; CVAP; PN-II; PN2; APP
ID de gen (Entrez) 351
Símbolo de gen AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
Tiempo de incubación 4 h
CV interensayo 4,3%
CV intraensayo 3,6%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador Aβ 42
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Líquido cefalorraquídeo, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; momogeneizado de tejidos, 50 μl
Condiciones de envío Wet Ice
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h