Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 2D-well
Código de producto. 12025685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12025685 Unidad paquete de 10
1 options
Código de producto. 12025685 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EC6026BOX
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Includes
Una caja de 10 geles
Intervalo de separación: De 20 a 200 kd; tipo de separación: Desnaturalizante, nativa; para su uso con: Cubeta de minigel, XCell SureLock Mini
  • Proporciona una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas
  • Geles envasados individualmente para un diseño óptimo del experimento
  • Compatibles con la mayoría de patrones de proteínas; aptos para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
  • Para obtener los mejores resultados, la mayoría de los geles de Tris-glicina Novex se deben almacenar a 4 °C y utilizar en un periodo de ocho semanas tras la compra.
  • Procese sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada
  • No contienen SDS y se pueden usar para procesar proteínas en forma nativa o desnaturalizada
Electroforesis en gel 2D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento One box contains 10 gels. Store in refrigerator (2–8°C). Shelf life up to 70 days.
Porcentaje del gel Del 4 al 20 %
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Tris-Glicina
Separación de proteína
Intervalo de separación De 20 a 200 kDa
Tipo de separación Desnaturalización, nativa
Pocillos Pocillo 2D
Modo de separación Peso molecular
Cantidad Unidad
Condiciones de envío Hielo húmedo
Grosor 1,0 mm
Diseño del pocillo Pocillo 2D
Longitud (métrico) 8 cm
Longitud del gel (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Anchura del gel (métrico) 8 cm
Línea de productos Novex
Tipo de producto Gradiente Page
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel
System Type ZOOM™