Learn More
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 15-well
Descripción
Includes
20 geles prefundidos
Las características de los geles Novex WedgeWell incluyen:
- Gran equilibrio entre valor y rendimiento
- Condiciones de funcionamiento rápido: separe con rapidez las proteínas mediante una tensión constante en menos de 60 minutos
- Larga vida útil: almacene geles durante al menos 12 meses a 4°C
- Aptos para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
Garantía
Hasta 12 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). Vida útil hasta 12 meses según el tipo de gel. |
| Descripción | Geles de Tris-glicina Value al 4-20%, 1,0 mm, 15 pocillos, caja de 20 unidades |
| Porcentaje del gel | Del 4 al 20 % |
| Tamaño de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Tipo de gel | Tris-Glicina |
| Aplicaciones recomendadas | Desnaturalización, nativa |
| Volumen de carga de muestras | hasta 15 µl |
| Separación de | proteína |
| Intervalo de separación | De 20 a 200 kDa |
| Mostrar más |