Learn More
Invitrogen™ Novex™ 4 to 12%, Tris-Glycine, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 15-well
Descripción
Includes
Una caja de 10 geles
This product is being replaced by Catalog number XP04125BOX and will no longer be available after May 31, 2016.
- Provide reproducible separation of a wide range of proteins into well-resolved bands
- Individually packaged gels for optimal experiment design
- Compatible with most protein standards; usable for native and denaturing protein assays
- For best results, most Novex Tris-Glycine gels should be stored at 4°C and used within 8 weeks of purchase
- Run proteins in native or denatured form
- Do not contain SDS and can be used to run proteins in native or in denatured form
Sample Loading Volume: 15μL; 1D Well
1D Gel Electrophoresis, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Porcentaje del gel | 4 to 12% |
| Tamaño de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1.0 mm |
| Tipo de gel | Tris-Glycine |
| Separación de | proteína |
| Intervalo de separación | 30 to 250 kDa |
| Tipo de separación | Denaturing, Native |
| Pocillos | 15 pocillos |
| Cantidad | Each |
| Tipo de producto | Gradiente Page |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.