Learn More
Invitrogen™ 20 tampones de procesamiento Bolt™ MOPS SDS
Descripción
Acerca de los geles Bolt™ Bis-Tris Plus
Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida precolados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización. Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt™ son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt™ también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas. Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillos. Se necesita una cubeta de minigel para el uso de todos los geles Bolt™.
Los tiempos de procesamiento de los geles Bolt™ pueden variar en función del tipo de tampón de desplazamiento utilizado.
Información de órdenes
La vida útil es de 6 meses, si se almacena correctamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampones de procesamiento |
| Concentración | 20 X |
| Para utilizar con (equipo) | Bolt™ |
| Forma física | Liquid |
| Línea de productos | Bolt |
| Cantidad | 5 l |