Learn More
Invitrogen™ Novex™ 16 %, tricina, 1,0 mm, geles de proteínas Mini
Código de producto. 12040116
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos unitSize
12040116 10 pocillo paquete de 10
12050116 12 pocillo paquete de 10
12060116 15 pocillo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12040116 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EC6695BOX
Includes
Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
Los geles de tricina Invitrogen Novex proporcionan separación de proteínas y péptidos de bajo peso molecular. En este sistema, la tricina reemplaza a la glicina en el tampón de desplazamiento, lo que resulta en una concentración y separación más eficientes para proteínas de bajo peso molecular y una mayor resolución de péptidos más pequeños.
Los geles de tricina Invitrogen Novex proporcionan separación de proteínas y péptidos de bajo peso molecular. El sistema de tricina es una modificación del sistema de tampón discontinuo de tris-glicina desarrollado por Schaegger y von Jagow (Schaegger y von Jagow, 1987) específicamente para la resolución de péptidos y proteínas de bajo peso molecular. En este sistema, la tricina reemplaza a la glicina en el tampón de desplazamiento, lo que resulta en una concentración y separación más eficientes para proteínas de bajo peso molecular y una mayor resolución de péptidos más pequeños.
Características de los geles de proteínas de tricina Novex:
• Aumento de la resolución de proteínas con pesos moleculares tan bajos como 2 kDa
• Mejora de la compatibilidad con la secuenciación directa de proteínas después de la transferencia a PVDF
• Reducción de la modificación de proteínas debido al menor pH del sistema de tampón de tricina
Formulación
Los geles de tricina Invitrogen se fabrican con reactivos de alta pureza, los cuales se someten a estrictos controles de calidad: base de Tris, HCI, acrilamida, bisacrilamida, TEMED, SAF y agua altamente purificada. Nuestros geles de tricina tienen un gel concentrador al 4 % y no contienen SDS. El sistema Tricine requiere SDS en tampones de muestra y desplazamiento para obtener los mejores resultados.
Elija el gel de tricina adecuado para su separación de proteínas
Los geles de tricina Invitrogen están disponibles en tres concentraciones de poliacrilamida del 10 %, 16 %, y un gradiente del 10–20 %. Seleccione entre nuestros muchos formatos de pocillo, incluyendo los de 10, 12 y 15 pocillos. Los geles de tricina están formulados para aplicaciones de electroforesis en geles de desnaturalización. Para una preparación óptima de las muestras, recomendamos el tampón de muestra de tricina SDS (LC1676), y para la separación óptima utilice el tampón de desplazamiento de tricina SDS (LC1675).
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia de Tris-glicina Novex (LC3675) si se realiza una transferencia húmeda tradicional mediante el módulo Blot XCell II (EI9051) o el módulo Mini Blot (B1000). La transferencia semiseca rápida se puede realizar con Invitrogen Power Blotter o la transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel 16%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Tricina
Aplicaciones recomendadas Desnaturalización
Volumen de carga de muestras Hasta 25 µl
Intervalo de separación De 4 a 30 kDa
Tipo de separación Desnaturalización
Pocillos 10 pocillo
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 10 geles/caja
Condiciones de envío Hielo húmedo
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele.
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos Novex
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel