Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gels, 10%, 1.0 mm, 2D-well
Descripción
Includes
Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
- No contienen SDS y, por lo tanto, pueden utilizarse para separar con precisión proteínas tanto nativas como desnaturalizadas.
- Proporciona una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas
- Fabricados con reactivos de alta pureza y de calidad estrictamente controlada: base de Tris, HCI, acrilamida, bisacrilamida, TEMED, APS y agua altamente purificada
Electroforesis en gel 2D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Una caja contiene 10 geles. Almacenar en el refrigerador (2–8° C). No la congele. La vida útil es de 8 meses. |
| Porcentaje del gel | 10 % |
| Tamaño de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Tipo de gel | Tris-Glicina |
| Separación de | proteína |
| Intervalo de separación | De 30 a 250 kDa |
| Tipo de separación | Desnaturalización, nativa |
| Pocillos | 1 pocillo |
| Modo de separación | Peso molecular |
| Mostrar más |