Learn More
Novex™ Novex™ 10 %, Tris-Glycine, 1,0 mm, geles de proteínas, 12+2 pocillos, con adaptadores
Descripción
Includes
Adaptadores para celda BioRad Criterion
Los minigeles de Tris-glicina Plus-Midi Novex™ son geles de poliacrilamida basados en electroforesis de proteínas Laemmli tradicional que permite el uso de muestras Laemmli y tampones de desplazamiento. Los geles de Tris-glicina Plus Novex WedgeWell ofrecen una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas. Los geles de Tris-glicina Novex Plus Midi tienen un grosor de 1,0 mm, con un gel de formato más ancho (8 cm x 13 cm) para una electroforesis de mayor rendimiento de las muestras de proteínas. El adaptador incluido está diseñado para su uso con la célula BioRad Criterion™.
- Mayor vida útil: almacene los geles durante un máximo de 12 meses a 4 °C—
- Diversidad: para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
- Condiciones de funcionamiento rápido: separe con rapidez las proteínas mediante una tensión constante en menos de 60 minutos
Recommended Storage
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
Especificaciones
Especificaciones
| Porcentaje del gel | 10 % |
| Tamaño de gel | Midi |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Tipo de gel | Tris-Glicina |
| Separación de | proteína |
| Intervalo de separación | 30 a 250 kDa |
| Tipo de separación | Desnaturalización, nativa |
| Pocillos | 12 + 2 pozos, con adaptadores |
| Cantidad | 10/paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Bio-Rad Célula de criterio |