Learn More
Novaluron, TRC
Código de producto. 30410684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410684 500 mg -
30415037 10 g -
30427078 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN888400500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116714-46-6
Fórmula molecular C17 H9 Cl F8 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 492.7
Sinónimo Rimon, 1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoroethoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Nombre IUPAC N-[[3-cloro-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluorometoxi)etoxi]fenil]carbamoil-2,6-difluoroenzamida
SMILES FC(OC(F)(F)F)C(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Novaluron
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H9ClF8N2O4/c18-8-6-7(4-5-11(8)31-16(22,23)14(21)32-17(24,25)26)27-15(30)28-13(29)12-9(19)2-1-3-10(12)20/h1-6,14H,(H2,27,28,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.0123