Learn More
Invitrogen™ NovaFluor™ CD4 Label Characterization Kits
Descripción
Los kits de caracterización de etiquetas para CD4 NovaFluor se han formulado para permitir hacer pruebas de todos los NovaFluor disponibles como conjugados directos de CD4.Estos kits se pueden utilizar para evaluar el rendimiento de los NovaFluor en citómetros de flujo.
Los kits de caracterización de etiquetas para CD4 NovaFluor se han formulado para permitir hacer pruebas de los tintes NovaFluor disponibles como conjugados directos de CD4. Estos kits se pueden utilizar para caracterizar y evaluar el rendimiento de los tintes NovaFluor.
Los kits de caracterización de etiquetas para CD4 NovaFluor incluyen:
• Conjugados de anticuerpos NovaFluor de CD4 antihumano (clon SK3) o de CD4 antirratón (clon GK1.5), 10 pruebas de cada conjugado de anticuerpos por vial.
• Tampón bloqueante CellBlox
• Tintes del kit 1: NovaFluor azul 530, NovaFluor azul 610-30S, NovaFluor azul 660-40S, NovaFluor amarillo 570, NovaFluor amarillo 610, NovaFluor amarillo 660
• Tintes del kit 2: NovaFluor azul 510, NovaFluor azul 555, NovaFluor azul 610-70S, NovaFluor azul 660-120S, NovaFluor amarillo 690, NovaFluor amarillo 700, NovaFluor rojo 660, NovaFluor rojo 685, NovaFluor rojo 700
Los colorantes NovaFluor incluyen las siguientes funciones:
• Firmas espectrales únicas diseñadas con una emisión estrecha y una excitación láser cruzada mínima
• Reducción del derrame y la propagación para una resolución biológica más alta
• Se añaden fácilmente a los paneles nuevos y existentes para llenar los espacios espectrales
• Ideales tanto para citómetros de flujo convencionales como espectrales
Los tintes NovaFluor no son compatibles con tintes de unión de ADN. No utilice tintes de viabilidad como el yoduro de propidio, la 7-actinomicina D (7-AAD) ni DAPI. Se recomiendan las tinciones de células muertas con fijación Invitrogen LIVE/DEAD para su uso con los tintes NovaFluor.
Cada conjugado o kit NovaFluor se suministra con un tampón bloqueante CellBlox. Utilice este tampón siempre que vaya a teñir con conjugados NovaFluor, incluidos los controles de un solo color mediante células. Utilice 5 µl de tampón de bloqueo CellBlox por muestra de células teñidas que contenga de 103 a 108 células y con un volumen de tinción final de 100 µl.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de caracterización de etiquetas para CD4 NovaFluor™ humano 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Etiqueta o tinte | Etiqueta |
| Nº de pruebas | 10 pruebas |
| Cantidad | 1 Kit |
| Estado normativo | RUO |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |