Learn More
Monarch Kit de estroboscopio Nova-Strobe DBX Deluxe
Código de producto. 11759649 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
Intervalo de destello de 30 fpm (mín.), 50.000 fpm (máx.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
11759649 Intervalo de destello de 30 fpm (mín.), 50.000 fpm (máx.) cada uno
1 options
Código de producto. 11759649 Proveedor Monarch N.º de proveedor 8770122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00€
    1339.97€ / paquete de 1
    Ahorro 80.03€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Estos estroboscopios Nova-Strobe DBX Deluxe incluyen un mango con empuñadura de pistola con un gatillo de cierre y un casquillo roscado para un montaje de trípode manos libres ampliado.La elevada energía de flash permite realizar mediciones en zonas brillantes.Seleccione modelos de cambio de fase o estándar según su aplicación.
  • Estroboscopio de cambio de fase
  • El cargador de batería/la fuente de alimentación de CA permite un funcionamiento continuo
  • El casquillo roscado permite el montaje de trípode «manos libres»
  • Modelos de cambio de fase o estándar, según su aplicación
  • Vea las diferentes partes de la maquinaria en movimiento
  • Alta resolución y precisión
  • Almacene y recupere nueve ajustes de velocidad de flash completa
  • Se incluye el informe de calibración trazable NIST
  • Pantalla LCD retroiluminada
  • Duración típica de la batería de dos horas
Especificaciones
Tipo de producto Estroboscopio de cambio de fase
Exactitud 0,002 % del ajuste o ±1 ISD
Duración de la batería 2 horas normalmente a 1800 fpm
Color Flash de color 6500 K xenón blanco
Altura (métrico) 228 mm
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m, informe de calibración trazable conforme a NIST suministrado por el fabricante, cargador de batería/fuente de alimentación de CA, lámpara de repuesto, maletín de transporte
Anchura (métrico) 95 mm
Tipo de pantalla Pantalla LCD retroiluminada de 6 dígitos numéricos y 5 dígitos alafnuméricos
temp Intervalo de destello de 30 fpm (mín.), 50.000 fpm (máx.)
Duración De 8 a 20 μsegundos, salida TTL de 3,3 V CC