Learn More
Melford Sulfato de nourseotricina
Descripción
El sulfato de nourseotricina es un antibiótico de amplio espectro.
En biología molecular, el sulfato de nourseotricina se emplea a menudo como marcador seleccionable en estudios de expresión genética y experimentos de ingeniería genética. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en células bacterianas y eucariotas, provocando la muerte celular.
Los investigadores utilizan este antibiótico para introducir o mantener plásmidos que llevan genes de resistencia que codifican la acetiltransferasa de nourseotricina (NAT ) enzima. El NAT La enzima inactiva la nourseotricina, permitiendo que sólo las células transformadas sobrevivan y se propaguen.
El sulfato de nourseotricina también se utiliza en cultivos celulares y microbiología. Se puede utilizar para matar selectivamente contaminantes bacterianos o fúngicos en cultivos celulares, garantizando así la pureza de las líneas celulares.
Además, encuentra aplicación en el aislamiento y mantenimiento de cepas resistentes en la investigación microbiológica.Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nourseothricin Sulfate |
| CAS | 96736-11-7 |
| Cantidad | 1 g |