Learn More
Notopterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Notopterol |
| CAS | 88206-46-6 |
| Fórmula molecular | C21 H22 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[[(2E)-5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[(5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-','(E)-(±)-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[[(2E)-5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl]oxy]- (9CI), 4-[[(2E)-5-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[(5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-','(E)-, Notopterol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22O5/c1-13(2)10-15(22)11-14(3)6-8-25-21-16-4-5-20(23)26-19(16)12-18-17(21)7-9-24-18/h4-7,9-10,12,15,22H,8,11H2,1-3H3/b14-6+ |
| SMILES | CC(=CC(O)C\C(=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13)\C)C |
| Nombre IUPAC | 4-[(2E)-5-hidroxi-3,7-dimetilocta-2,6-dienoxi]furo[3,2-g]cromen-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 354.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.1467 |