Learn More
Notopterol, TRC
Código de producto. 30417069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417069 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30417069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN88800010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Notopterol
CAS 88206-46-6
Fórmula molecular C21 H22 O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[[(2E)-5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[(5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-','(E)-(±)-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[[(2E)-5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl]oxy]- (9CI), 4-[[(2E)-5-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[(5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-','(E)-, Notopterol
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22O5/c1-13(2)10-15(22)11-14(3)6-8-25-21-16-4-5-20(23)26-19(16)12-18-17(21)7-9-24-18/h4-7,9-10,12,15,22H,8,11H2,1-3H3/b14-6+
SMILES CC(=CC(O)C\C(=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13)\C)C
Nombre IUPAC 4-[(2E)-5-hidroxi-3,7-dimetilocta-2,6-dienoxi]furo[3,2-g]cromen-7-ona
Peso molecular (g/mol) 354.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1467